Stampa…
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC404575-1G PC404575-5G
APOSPC404575-1GEA 286 EUR
APOSPC404575-1G APOSPC404575-5G
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈F₂N₂
Peso molecolare: 194,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053597
CAS Number: 288151-32-6