Stampa…
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC404574-1G PC404574-5G
APOSPC404574-1GEA 302 EUR
APOSPC404574-1G APOSPC404574-5G
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formula: C₁₅H₁₀FNO
Peso molecolare: 239,244 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505230
CAS Number: 103914-44-9