Stampa…
2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carbaldehyde
PC404559-250MG PC404559-1G
APOSPC404559-250MGEA 147 EUR
APOSPC404559-250MG APOSPC404559-1G
2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₅ClFNO
Peso molecolare: 209,604 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09787681
CAS Number: 745830-16-4