Stampa…
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC404538-1G PC404538-250MG
APOSPC404538-1GEA 292 EUR
APOSPC404538-1G APOSPC404538-250MG
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Peso molecolare: 246,183 g/mol
Punto di fusione: 104…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11037007
CAS Number: 936727-93-4