Stampa…
3-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC404525-1G PC404525-250MG
APOSPC404525-1GEA 0 EUR
APOSPC404525-1G APOSPC404525-250MG
3-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine hydrochloride
3-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆FN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04113623
CAS Number: 745817-38-3