Stampa…
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC404523-1G PC404523-250MG
APOSPC404523-1GEA 0 EUR
APOSPC404523-1G APOSPC404523-250MG
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
Formula: C₁₃H₁₈FN
Peso molecolare: 207.287 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863585
CAS Number: 782504-69-2