trans-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC404510-1G
PC404510-250MG
APOSPC404510-1GEA
525
EUR
APOSPC404510-1G
APOSPC404510-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formula:
C₁₄H₁₆F₃NO₂ Peso molecolare: 287,278 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26936312 CAS Number: 1980008-32-9 |