Stampa…
1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC404508-1G PC404508-250MG
APOSPC404508-1GEA 591 EUR
APOSPC404508-1G APOSPC404508-250MG
1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
Formula: C₁₇H₁₅NO₂·CF₃CO₂H
Peso molecolare: 379,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09881437
CAS Number: 916825-05-3