Stampa…
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Fluoro-2-methylquinolin-4-amine, 4-Amino-8-fluoro-2-methyl-1-azanaphthalene
PC404504-1G PC404504-5G
APOSPC404504-1GEA 344 EUR
APOSPC404504-1G APOSPC404504-5G
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉FN₂
Peso molecolare: 176,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09787728
CAS Number: 288151-34-8