Stampa…
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Fluoro-4-hydroxy-2-methyl-1-azanaphthalene, 7-Fluoro-2-methylquinolin-4-ol
PC404503-1G PC404503-5G
APOSPC404503-1GEA 335 EUR
APOSPC404503-1G APOSPC404503-5G
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈FNO
Peso molecolare: 177,175 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684201
CAS Number: 18529-03-8