Stampa…
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC404500-1G PC404500-5G
APOSPC404500-1GEA 335 EUR
APOSPC404500-1G APOSPC404500-5G
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉FN₂
Punto di fusione: 176…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272512
CAS Number: 203506-28-9