2-Fluorobenzoyl isocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
May form small amount of sediment
Formula:
C₈H₄FNO₂ Peso molecolare: 165.121 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD16301148 CAS Number: 62869-34-5 UN: 2206 ADR: 6.1 II |