Stampa…
6-Fluoro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrimidine-5,7(1H,6H)-dione
Fornitore: Apollo Scientific
PC404015-1G PC404015-250MG
APOSPC404015-1GEA 430 EUR
APOSPC404015-1G APOSPC404015-250MG
6-Fluoro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrimidine-5,7(1H,6H)-dione
6-Fluoro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrimidine-5,7(1H,6H)-dione
Formula: C₅H₃FN₄O₂
Peso molecolare: 170,101 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32264095
CAS Number: 105441-05-2