1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC404014-1G
PC404014-25G
PC404014-5G
APOSPC404014-1GEA
14.7
EUR
APOSPC404014-1G
APOSPC404014-25G
APOSPC404014-5G
1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
Formula:
C₅H₇FN₂ Peso molecolare: 114,121 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23972194 CAS Number: 139578-67-9 |