Stampa…
5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC404013-1G PC404013-250MG PC404013-5G
APOSPC404013-1GEA 223 EUR
APOSPC404013-1G APOSPC404013-250MG APOSPC404013-5G
5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₂F₃IN₂
Peso molecolare: 261,972 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24540492
CAS Number: 1015780-53-6