Stampa…
2-Fluoro-5-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC404001-10G PC404001-1G PC404001-5G
APOSPC404001-10GEA 374 EUR
APOSPC404001-10G APOSPC404001-1G APOSPC404001-5G
2-Fluoro-5-methoxypyridine 98%
2-Fluoro-5-methoxypyridine
Formula: C₆H₆FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185604
CAS Number: 136888-79-4