Stampa…
(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC403115-1G PC403115-250MG PC403115-5G
APOSPC403115-1GEA 150 EUR
APOSPC403115-1G APOSPC403115-250MG APOSPC403115-5G
(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
Formula: C₆H₇FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100747
CAS Number: 205744-17-8