3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₀H₁₀F₃NO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20233042 CAS Number: 1349715-87-2 |