Stampa…
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC403011-100MG PC403011-250MG PC403011-1G
APOSPC403011-100MGEA 111 EUR
APOSPC403011-100MG APOSPC403011-250MG APOSPC403011-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride 97%
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂F₃N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14708148
CAS Number: 153390-61-5