3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC402145-1G
PC402145-250MG
APOSPC402145-1GEA
528
EUR
APOSPC402145-1G
APOSPC402145-250MG
3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₄FNO·ClH Peso molecolare: 231,694 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11501328 CAS Number: 173447-91-1 |