Stampa…
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC402144-1G PC402144-250MG
APOSPC402144-1GEA 640 EUR
APOSPC402144-1G APOSPC402144-250MG
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄F₃NO·ClH
Peso molecolare: 281,702 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28108755
CAS Number: 2409589-75-7