(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC402143-1G
PC402143-250MG
APOSPC402143-1GEA
880
EUR
APOSPC402143-1G
APOSPC402143-250MG
(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₄FN·ClH Peso molecolare: 215,695 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
1217829-49-6 |