Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC402141-1G PC402141-250MG
APOSPC402141-1GEA 800 EUR
APOSPC402141-1G APOSPC402141-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
1-(4-Fluorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₂FN₃·ClH
Peso molecolare: 253,703 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11109892
CAS Number: 1188264-17-6