Stampa…
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC402139-1G PC402139-250MG
APOSPC402139-1GEA 561 EUR
APOSPC402139-1G APOSPC402139-250MG
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Formula: C₁₄H₈FNO₂
Peso molecolare: 241,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11111105
CAS Number: 676494-55-6