Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)piperidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC402138-1G PC402138-250MG
APOSPC402138-1GEA 799 EUR
APOSPC402138-1G APOSPC402138-250MG
1-(4-Fluorophenyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₄FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22407916
CAS Number: 1504689-74-0