Stampa…
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC402136-1G PC402136-250MG
APOSPC402136-1GEA 799 EUR
APOSPC402136-1G APOSPC402136-250MG
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₂FNO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 2409597-10-8