4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC402135-1G
PC402135-250MG
PC402135-500MG
APOSPC402135-1GEA
782
EUR
APOSPC402135-1G
APOSPC402135-250MG
APOSPC402135-500MG
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formula:
C₈H₄ClF₃N₂S Peso molecolare: 252,644 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD28506297 CAS Number: 1628317-85-0 |