Stampa…
1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC402132-1G PC402132-500MG
APOSPC402132-1GEA 1720 EUR
APOSPC402132-1G APOSPC402132-500MG
1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea 97%
1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea
Formula: C₁₈H₁₄F₃N₃O
Peso molecolare: 345,318 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07696058
CAS Number: 581809-67-8