Stampa…
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC402130-1G PC402130-500MG
APOSPC402130-1GEA 1720 EUR
APOSPC402130-1G APOSPC402130-500MG
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one 97%
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₅BrF₃NO
Peso molecolare: 292,052 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756520
CAS Number: 847900-73-6