Stampa…
2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC402128-1G PC402128-500MG
APOSPC402128-1GEA 5240 EUR
APOSPC402128-1G APOSPC402128-500MG
2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one 97%
2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one
Formula: C₉H₈BrFO
Peso molecolare: 231,062 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22492677
CAS Number: 1628010-89-8