Stampa…
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC402126-1G PC402126-250MG
APOSPC402126-1GEA 703 EUR
APOSPC402126-1G APOSPC402126-250MG
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄F₃N·ClH
Peso molecolare: 265,702 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02178940
CAS Number: 1106940-96-8