Stampa…
4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC402124-1G PC402124-250MG
APOSPC402124-1GEA 1140 EUR
APOSPC402124-1G APOSPC402124-250MG
4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₂F₃N·ClH
Peso molecolare: 263,687 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22378606
CAS Number: 208989-34-8