Stampa…
2-Fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC402115-1G PC402115-250MG
APOSPC402115-1GEA 335 EUR
APOSPC402115-1G APOSPC402115-250MG
2-Fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene 95%
2-Fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18269662
CAS Number: 69941-50-0