Stampa…
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC402108-1G PC402108-250MG
APOSPC402108-1GEA 168 EUR
APOSPC402108-1G APOSPC402108-250MG
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Formula: C₁₃H₈F₅NO
Peso molecolare: 289,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18400452
CAS Number: 867288-01-5