Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC402052-1G PC402052-5G
APOSPC402052-1GEA 358 EUR
APOSPC402052-1G APOSPC402052-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25955533
CAS Number: 1110502-49-2