Stampa…
7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
PC402019-250MG PC402019-1G
APOSPC402019-250MGEA 502 EUR
APOSPC402019-250MG APOSPC402019-1G
7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
Formula: C₈H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 180,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25460309
CAS Number: 548458-05-5