Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC402015-1G PC402015-250MG
APOSPC402015-1GEA 154 EUR
APOSPC402015-1G APOSPC402015-250MG
2-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
2-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
Formula: C₉H₇FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114652
CAS Number: 4278-08-4