Stampa…
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC402014-250MG PC402014-100MG
APOSPC402014-250MGEA 85.8 EUR
APOSPC402014-250MG APOSPC402014-100MG
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Peso molecolare: 265,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602947
CAS Number: 1374258-43-1