Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₇F₃N₂O₂ Punto di fusione: 240…242 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09878903 CAS Number: 877773-17-6 |