Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC402002-1G PC402002-250MG
APOSPC402002-1GEA 1010 EUR
APOSPC402002-1G APOSPC402002-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Formula: C₉H₅F₃N₂O
Peso molecolare: 214,144 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25460304
CAS Number: 933741-41-4