Stampa…
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC402001-1G PC402001-250MG
APOSPC402001-1GEA 669 EUR
APOSPC402001-1G APOSPC402001-250MG
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂FIN₂O₂
Peso molecolare: 362,139 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13182503
CAS Number: 895535-15-6