Stampa…
4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4017-1G PC4017-5G PC4017-250MG
APOSPC4017-1GEA 140 EUR
APOSPC4017-1G APOSPC4017-5G APOSPC4017-250MG
4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
Formula: C₉H₉F₃N₂O
Punto di ebollizione: 70 °C (4 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09904820
CAS Number: 230305-72-3