Stampa…
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC401500-100MG PC401500-1G PC401500-250MG
APOSPC401500-100MGEA 155 EUR
APOSPC401500-100MG APOSPC401500-1G APOSPC401500-250MG
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Formula: C₃H₅BF₃O·K
Peso molecolare: 163,976 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24843091
CAS Number: 1430219-76-3