Stampa…
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC401062-1G PC401062-500MG
APOSPC401062-1GEA 176 EUR
APOSPC401062-1G APOSPC401062-500MG
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₄BrClF₃N
Peso molecolare: 274,466 g/mol
Punto di ebollizione: 68…70 °C (0,5 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16607521
CAS Number: 1227502-50-2