Stampa…
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC401052-1G PC401052-50MG PC401052-250MG PC401052-500MG
APOSPC401052-1GEA 614 EUR
APOSPC401052-1G APOSPC401052-50MG APOSPC401052-250MG APOSPC401052-500MG
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉F₃N₂O₂S
Peso molecolare: 290,262 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21364902
CAS Number: 1357943-66-8