Stampa…
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC401044-1G PC401044-250MG
APOSPC401044-1GEA 241 EUR
APOSPC401044-1G APOSPC401044-250MG
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₃H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 264,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25970580
CAS Number: 1065607-70-6