Stampa…
2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC401041-1G PC401041-5G
APOSPC401041-1GEA 364 EUR
APOSPC401041-1G APOSPC401041-5G
2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₁H₁₀F₃N₃O
Peso molecolare: 257.212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25970573
CAS Number: 1449117-57-0