Stampa…
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC401034-1G PC401034-5G
APOSPC401034-1GEA 306 EUR
APOSPC401034-1G APOSPC401034-5G
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Formula: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 254,594 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08876104
CAS Number: 923155-43-5