tert-Butyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₂H₁₃ClF₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28122853 CAS Number: 1672655-80-9 |