Stampa…
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC401031-1G PC401031-5G
APOSPC401031-1GEA 364 EUR
APOSPC401031-1G APOSPC401031-5G
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Formula: C₉H₆BrClF₃NO₂
Peso molecolare: 332,502 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28122852
CAS Number: 1672655-82-1
UN: 1759
ADR: 8,III